Learn More
Thermo Scientific Chemicals D(-)-Ribosa, 99+ %
Catalog Number p-3737338
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
50-69-1
C5H10O5
150.13
MFCD00135453
HMFHBZSHGGEWLO-ZHZWXSSZNA-N
2r,3r,4r-2,3,4,5-tetrahydroxypentanal, aldehydo-d-ribose, ribose, d, d--ribose, aldehydo-d-ribo-pentose, ribo-2,3,4,5-tetrahydroxyvaleraldehyde, d, d-ribo-2,3,4,5-tetrahydroxyvaleraldehyde, ribose 9ci, dsstox_cid_23917, dsstox_gsid_43917
5311110
CHEBI:47014
OC[C@H]1OC(O)[C@H](O)[C@@H]1O
50-69-1
C5H10O5
150.13
MFCD00135453
HMFHBZSHGGEWLO-ZHZWXSSZNA-N
2r,3r,4r-2,3,4,5-tetrahydroxypentanal, aldehydo-d-ribose, ribose, d, d--ribose, aldehydo-d-ribo-pentose, ribo-2,3,4,5-tetrahydroxyvaleraldehyde, d, d-ribo-2,3,4,5-tetrahydroxyvaleraldehyde, ribose 9ci, dsstox_cid_23917, dsstox_gsid_43917
5311110
CHEBI:47014
OC[C@H]1OC(O)[C@H](O)[C@@H]1O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material D(-)-Ribose
Punto de fusión 88.0°C to 92.0°C
Color Beige a blanco o amarillo
Pérdida por secado 1% max. (40°C, 5 hrs, 20 torr)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (ELSD) (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Beilstein 01, I, 434
Índice Merck 15, 8328
Condición de rotación específica − 20.00 (20.00°C c=4,H2O)
Rotación específica − 20.00
Nombre IUPAC (2R,3R,4R)-2,3,4,5-tetrahidroxipentanal
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.13
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo cristalino