missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
D-(+)-Raffinose pentahydrate, 98%, ≥98%, MP Biomedicals™
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | D-(+)-Raffinose pentahydrate |
Nombre de nota | For HPLC analysis |
Color | Blanco |
Densidad | 1.465g/mL |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 0.98 |
Cantidad | 100 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 594.5 |
Porcentaje de pureza | ≥98% |
Forma física | Polvo cristalino |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'