Learn More
D-Prolina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Descripción
D-Proline is an essential component of collagen and is important for proper functioning of joints and tendons. It is also used as asymmetric catalysts in proline organocatalysis reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La D-Prolina es un componente esencial del colágeno y es importante para el correcto funcionamiento de las articulaciones y los tendones. También se utiliza como catalizador asimétrico en reacciones de organocatálisis de prolina.
Solubilidad
Soluble en agua (1620 g/l a 20 °C) y acetona (ligeramente). Insoluble en etanol.
Notas
Es higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes.
La D-Prolina es un componente esencial del colágeno y es importante para el correcto funcionamiento de las articulaciones y los tendones. También se utiliza como catalizador asimétrico en reacciones de organocatálisis de prolina.
Solubilidad
Soluble en agua (1620 g/l a 20 °C) y acetona (ligeramente). Insoluble en etanol.
Notas
Es higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | D-Proline |
Punto de fusión | 213°C to 215°C (decomposition) |
Beilstein | 80811 |
Información de solubilidad | Soluble in water (1620g/L at 20°C),and acetone (slightly). Insoluble in ethanol. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 115.13 |
Porcentaje de pureza | 99% |
Densidad | 1.36 |
Cantidad | 1 g |
Rotación óptica | +84° (c=1 in water) |
Sensibilidad | Hygroscopic |