Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-fenilalanina, 99 %
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Descripción
It is an essential amino acid with anti-depressant and analgesic activities. pharmaceutical intermediates, mainly used to treat, prevent osteoporosis, cardiovascular, diabetes, arterioscleros.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un aminoácido esencial con actividades antidepresivas y analgésicas. Productos farmacéuticos intermedios, utilizados principalmente para tratar y prevenir la osteoporosis, enfermedades cardiovasculares, diabetes, arteriosclerosis.
Solubilidad
Soluble en agua (30 mg/ml). Ligeramente soluble en metanol, etanol, DMSO.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con agentes oxidantes.
Es un aminoácido esencial con actividades antidepresivas y analgésicas. Productos farmacéuticos intermedios, utilizados principalmente para tratar y prevenir la osteoporosis, enfermedades cardiovasculares, diabetes, arteriosclerosis.
Solubilidad
Soluble en agua (30 mg/ml). Ligeramente soluble en metanol, etanol, DMSO.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | D-Phenylalanine |
Punto de fusión | ∽273°C to 276°C (decomposition) |
Beilstein | 2804068 |
Índice Merck | 14,7271 |
Información de solubilidad | Soluble in water (30mg/ml). Slightly soluble in methanol,ethanol,DMSO. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 165.19 |
Porcentaje de pureza | 99% |
Cantidad | 5 g |
Rotación óptica | +34° (c=2 in water) |