Learn More
Alfa Aesar™ D-myo-Inositol-2,4-bisphosphate sodium salt, 98%
Marca:  Alfa Aesar™ J67078.M¬
Detalles adicionales : Peso : 0.00001kg
Cantidad. 1mg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15448629
  • 361.00€ / 1 miligramo
Fecha de envío estimada
del proveedor 03-07-2018
Añadir a la cesta
Especificaciones
D-myo-Inositol-2,4-bisphosphate sodium salt
384.08
MFCD18427940
Ins(2,4)-P2 sodium salt; 2,4-IP2 sodium salt
Especificaciones
D-myo-Inositol-2,4-bisphosphate sodium salt
98%
MFCD18427940
White to off-white
Lyophilized Powder
384.08
Ins(2,4)-P2 sodium salt; 2,4-IP2 sodium salt
1mg