Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-manitol, +98 %
Catalog Number 10488433
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
69-65-8
C6H14O6
182.17
MFCD00064287
FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYNA-N
d-mannitol, mannitol, mannite, osmitrol, manna sugar, osmofundin, cordycepic acid, mannit, mannazucker, mannidex
6251
CHEBI:16899
OCC(O)C(O)C(O)C(O)CO
69-65-8
C6H14O6
182.17
MFCD00064287
FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYNA-N
d-mannitol, mannitol, mannite, osmitrol, manna sugar, osmofundin, cordycepic acid, mannit, mannazucker, mannidex
6251
CHEBI:16899
OCC(O)C(O)C(O)C(O)CO
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material D-Mannitol
Punto de fusión 165.0°C to 170.0°C
Color Blanco
Pérdida por secado 0.3% max. (105°C, 4 hrs)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (ELSD) (HPLC)
Envase Frasco de plástico
Cantidad 2.5 kg
Beilstein 01, IV, 2841
Índice Merck 15, 5810
Rotación específica +23° to +25° (20°C, 589nm) (PHEUR)
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in pyridine and aniline,slightly soluble in lower alcohols,practically insoluble in most other common,organic solvents
Nombre IUPAC (2R,3R,4R,5R)-hexano-1,2,3,4,5,6-hexol
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.17
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Polvo cristalino