Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-manitol, +98 %
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | D-Mannitol |
Punto de fusión | 165.0°C to 170.0°C |
Color | Blanco |
Pérdida por secado | 0.3% max. (105°C, 4 hrs) |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% min. (ELSD) (HPLC) |
Envase | Tambor de plástico |
Cantidad | 5 kg |
Beilstein | 01, IV, 2841 |
Índice Merck | 15, 5810 |