Learn More
Thermo Scientific Chemicals D(-)-Lixosa, 99+ %, mezcla de anómeros
Catalog Number 10404225
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
1114-34-7
C5H10O5
150.13
MFCD00064362
PYMYPHUHKUWMLA-UOWFLXDJSA-N
2s,3s,4r-2,3,4,5-tetrahydroxypentanal, d--lyxose, d-lyxo-pentose, unii-m795k6hjol, aldehydo-d-lyxose, m795k6hjol, dl-lyxose, +--lyxose, d-lyxose 9ci
65550
CHEBI:16789
(2S,3S,4R)-2,3,4,5-tetrahidroxipentanal
C(C(C(C(C=O)O)O)O)O
1114-34-7
C5H10O5
150.13
MFCD00064362
PYMYPHUHKUWMLA-UOWFLXDJSA-N
2s,3s,4r-2,3,4,5-tetrahydroxypentanal, d--lyxose, d-lyxo-pentose, unii-m795k6hjol, aldehydo-d-lyxose, m795k6hjol, dl-lyxose, +--lyxose, d-lyxose 9ci
65550
CHEBI:16789
(2S,3S,4R)-2,3,4,5-tetrahidroxipentanal
C(C(C(C(C=O)O)O)O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material D(-)-Lyxose
Nombre de nota Mixture of anomers
Punto de fusión 108.0°C to 112.0°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (ELSD) (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Beilstein 31, 56
Índice Merck 15, 5702
Condición de rotación específica − 14.00 (20.00°C c=4,H2O,NH3)
Rotación específica − 14.00
Información de solubilidad Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: soluble in ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.13
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo cristalino