Learn More
Alfa Aesar™ D-Leucine benzyl ester p-toluenesulfonate, 98%
Marca:  Alfa Aesar™ H63815.06
Detalles adicionales : CAS : 17664-93-6 Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15490709
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Especificaciones
17664-93-6
393.498
QTQGHKVYLQBJLO-UTONKHPSSA-N
44629929
CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O.CC(C)CC(C(=O)OCC1=CC=CC=C1)N
C20H27NO5S
MFCD00066117
h-d-leu-obzl.tosoh, d-leucine benzyl ester tosylate, r-benzyl 2-amino-4-methylpentanoate 4-methylbenzenesulfonate, d-leucine benzyl ester p-toluenesulfonate, h-d-leu-obzl p-tosylate, h-d-leu-obzl tos, d-leucinebenzylestertosylate, benzyl 2r-2-amino-4-methylpentanoate; para-toluene sulfonate, h-d-leu-obzl?os, h-d-leu-obzl.tos
benzyl (2R)-2-amino-4-methylpentanoate;4-methylbenzenesulfonic acid
Especificaciones
D-Leucine benzyl ester p-toluenesulfonate
C20H27NO5S
3566840
QTQGHKVYLQBJLO-UTONKHPSSA-N
benzyl (2R)-2-amino-4-methylpentanoate;4-methylbenzenesulfonic acid
44629929
Powder
White
5g
17664-93-6
MFCD00066117
h-d-leu-obzl.tosoh, d-leucine benzyl ester tosylate, r-benzyl 2-amino-4-methylpentanoate 4-methylbenzenesulfonate, d-leucine benzyl ester p-toluenesulfonate, h-d-leu-obzl p-tosylate, h-d-leu-obzl tos, d-leucinebenzylestertosylate, benzyl 2r-2-amino-4-methylpentanoate; para-toluene sulfonate, h-d-leu-obzl?os, h-d-leu-obzl.tos
CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O.CC(C)CC(C(=O)OCC1=CC=CC=C1)N
393.498
393.5
98%
153°C to 160°C
Hygroscopic
Videos
SDS Documentos