Learn More
D-ácido glutámico 5-tert-butil éster, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7054995
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
45125-00-6
C9H17NO4
203.238
MFCD00153437
OIOAKXPMBIZAHL-ZCFIWIBFSA-N
h-d-glu otbu-oh, r-2-amino-5-tert-butoxy-5-oxopentanoic acid, d-glutamicacid, 5-1,1-dimethylethyl ester, 2r-2-amino-5-tert-butoxy-5-oxopentanoic acid, ambotzhaa1231, l-glutamicacid5-tert-butylester, r-2-amino-5-tert-butoxy-5-oxopentanoicacid
7016383
Ácido (2R)-2-amino-5-[(2-metilpropan-2-il)oxi]-5-oxopentanoico
CC(C)(C)OC(=O)CCC(C(=O)O)N
45125-00-6
C9H17NO4
203.238
MFCD00153437
OIOAKXPMBIZAHL-ZCFIWIBFSA-N
h-d-glu otbu-oh, r-2-amino-5-tert-butoxy-5-oxopentanoic acid, d-glutamicacid, 5-1,1-dimethylethyl ester, 2r-2-amino-5-tert-butoxy-5-oxopentanoic acid, ambotzhaa1231, l-glutamicacid5-tert-butylester, r-2-amino-5-tert-butoxy-5-oxopentanoicacid
7016383
Ácido (2R)-2-amino-5-[(2-metilpropan-2-il)oxi]-5-oxopentanoico
CC(C)(C)OC(=O)CCC(C(=O)O)N
It is employed as a intermediate for pharmaceutical and organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea como intermediario para la síntesis farmacéutica y orgánica.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Refrigerar. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material D-Glutamic acid 5-tert-butyl ester
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.24
Porcentaje de pureza 95%
Cantidad 1 g
Forma física Sólido