Learn More
Ácido D(+)-glucurónico, sal sódica, monohidrato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3757567
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de plástico
14984-34-0
C6H9NaO7·H2O
234.14
MFCD00151051
QKHMTHNLNZGTSP-JSCKKFHOSA-N
sodium d-glucuronate
87235405
sodio; (2S,3S,4S,5R)-2,3,4,5-tetrahidroxi-6-oxohexanoico
C(=O)C(C(C(C(C(=O)O)O)O)O)O.[Na]
14984-34-0
C6H9NaO7·H2O
234.14
MFCD00151051
QKHMTHNLNZGTSP-JSCKKFHOSA-N
sodium d-glucuronate
87235405
sodio; (2S,3S,4S,5R)-2,3,4,5-tetrahidroxi-6-oxohexanoico
C(=O)C(C(C(C(C(=O)O)O)O)O)O.[Na]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material D(+)-Glucuronic acid, sodium salt, monohydrate
Punto de fusión 134°C to 140°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de plástico
Cantidad 25 g
Beilstein 03, 886
Índice Merck 10, 4327
Condición de rotación específica +21° (20°C c=2,H2O,after 4hrs.)
Rotación específica + 21
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.14
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino