Learn More
Ácido D-glucurónico, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7046445
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
6556-12-3
C6H10O7
194.14
MFCD00077778
IAJILQKETJEXLJ-QTBDOELSSA-N
2s,3s,4s,5r-2,3,4,5-tetrahydroxy-6-oxohexanoic acid, aldehydo-d-glucuronic acid, unii-8a5d83q4rw, rel, d-glucuronic acid, d-+ glucuronic acid, d03jeu, d-glucuronic acid 5g
65041
CHEBI:47953
ácido (2S,3S,4S,5R)-2,3,4,5-tetrahidroxi-6-oxohexanoico
C(=O)C(C(C(C(C(=O)O)O)O)O)O
6556-12-3
C6H10O7
194.14
MFCD00077778
IAJILQKETJEXLJ-QTBDOELSSA-N
2s,3s,4s,5r-2,3,4,5-tetrahydroxy-6-oxohexanoic acid, aldehydo-d-glucuronic acid, unii-8a5d83q4rw, rel, d-glucuronic acid, d-+ glucuronic acid, d03jeu, d-glucuronic acid 5g
65041
CHEBI:47953
ácido (2S,3S,4S,5R)-2,3,4,5-tetrahidroxi-6-oxohexanoico
C(=O)C(C(C(C(C(=O)O)O)O)O)O
D-Glucuronic acid is used as pharmaceutical intermediate and in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido D-glucurónico se utiliza como intermedio farmacéutico y en la investigación química.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material D-Glucuronic acid
Punto de fusión ∽158°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Beilstein 1727083
Índice Merck 14,4465
Información de solubilidad Soluble in water.
Rotación óptica +35° (c=6 in Water)
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.14
Porcentaje de pureza ≥98%