Learn More
Thermo Scientific Chemicals Monohidrato de D-(+)-glucosa
Catalog Number p-7081213
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2500 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
14431-43-7
C6H12O6·H2O
MFCD00149450
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
14431-43-7
C6H12O6·H2O
MFCD00149450
D-(+)-Glucose monohydrate is used by industry professionals to indicate the degree to which a substance contains water, and in food industry, pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El monohidrato de D-(+)-glucosa es utilizado por los profesionales de la industria para indicar el grado en que una sustancia contiene agua, en la industria alimentaria y en los productos farmacéuticos.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material D-(+)-Glucose monohydrate
Punto de fusión ∽83°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Cantidad 500 g
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.18 (180.16anhydrous)