Learn More
Merck Millipore D-(+)-Glucose
Anhydrous for biochemistry (Reag. Ph Eur)
Marca:  Merck Millipore 1083375000
Detalles adicionales : CAS : 50-99-7 Peso : 4.50000kg
Cantidad 5 kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10021100
  • 182.00€ / 5 Kg
Fecha estimada de envío
25-06-2021
Descripción
Descripción
  • Aplicación:
    • D(+)-Glucosa anhidra para la bioquímica React. Ph Eur. CAS 50-99-7, masa molar 180,16 g/mol
  • Nota de análisis:
    • Ensayo (calc. sobre sustancia anhidra) 97,5 - 102,0 %
    • La identidad (rotación específica) pasa la prueba
    • La identidad (HPLC) pasa la prueba
    • La identidad (agua) pasa la prueba
    • La apariencia de la solución pasa la prueba
    • Conductividad ≤ 20 µS/cm
    • Sustancias relacionadas (suma de impurezas A y B) ≤ 0,4 %
    • Sustancias relacionadas (impureza C) ≤ 0,2 %
    • Sustancias relacionadas (impureza D) ≤ 0,15 %
    • Sustancias relacionadas (impurezas no especificadas) ≤ 0,10 %
    • Sustancias relacionadas (suma de todas las impurezas) ≤ 0,5 %
    • La dextrina pasa la prueba
    • Almidón soluble, sulfito ≤ 15 ppm
    • Disolventes residuales (ICH Q3C) excluidos por el proceso de fabricación
    • Agua (según Karl Fischer) ≤ 1,0 %
    • Corresponde a React. farmacopea europea.
Especificaciones
50-99-7
1 S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11 H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
C6H12O6
180.16
470 g/L
25800 mg/kg LD50, oral (Rat)
WQZGKKKJIJFFOK-UHFFFAOYNA-N
MFCD00063774
OCC1OC(O)C(O)C(O)C1O
Dextrose
Especificaciones
25800 mg/kg LD50, oral (Rat)
50-99-7
C6H12O6
Dextrose
1 S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11 H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
OCC1OC(O)C(O)C(O)C1O
180.16
5 kg
C6H12O6
MFCD00063774
470 g/L
WQZGKKKJIJFFOK-UHFFFAOYNA-N
6-(hidroximetil)oxano-2,3,4,5-tetrol