missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ácido D-glucónico, sal de calcio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-3734379
Click to view available options
Cantidad:
250g
1kg
5kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
299-28-5
C12H22CaO14
430.372
MFCD00064209
NEEHYRZPVYRGPP-IYEMJOQQSA-L
calcium gluconate, calcium d-gluconate, calciofon, calglucon, glucobiogen, ebucin, calcicol, calcipur, calglucol, dragocal
9290
calcio;(2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexanoato
C(C(C(C(C(C(=O)[O-])O)O)O)O)O.C(C(C(C(C(C(=O)[O-])O)O)O)O)O.[Ca+2]
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
299-28-5
C12H22CaO14
430.372
MFCD00064209
NEEHYRZPVYRGPP-IYEMJOQQSA-L
calcium gluconate, calcium d-gluconate, calciofon, calglucon, glucobiogen, ebucin, calcicol, calcipur, calglucol, dragocal
9290
calcio;(2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexanoato
C(C(C(C(C(C(=O)[O-])O)O)O)O)O.C(C(C(C(C(C(=O)[O-])O)O)O)O)O.[Ca+2]

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material D-Gluconic acid, calcium salt
Color Blanco
Pérdida por secado 2,0 % máx. (1 g, 105 °C, 16 horas)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.99
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal (HOCH2[CH(OH)]4CO2)2Ca
Cantidad 250g
Beilstein 03, 544
Índice Merck 15, 1671
Condición de rotación específica +10,20 (22,00 °C c=1,H2O)
Rotación específica + 10,20
Formula Weight (peso de la fórmula) 430.38
Porcentaje de pureza 0.99
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Mostrar más Mostrar menos

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'