missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

D-(+)-Galactose, >99%, Affymetrix/USB™

Marca:  Thermo Scientific J15995.A7

Detalles adicionales : Peso : 5.00000kg

Cantidad. 5kg
Envase Plastic bottle

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15839762

  • 896.00€ / 5 Kg


En stock 3
Añadir a la cesta

Especificaciones

Identificadores de productos químicos

59-23-4
C6H12O6
MFCD00151230

Especificaciones

D-(+)-Galactose
59-23-4
C6H12O6
180.16
Plastic bottle
164° to 168°C
5kg
≥99%
MFCD00151230
Powder
1.50
Videos