Learn More
D(+)-Galactosa, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
- La galactosa es un monosacárido y una aldohexosa presente en la mayoría de los organismos
- La galactosa es un epímero de glucosa y se puede convertir a glucosa mediante la ruta de Leloir
- También tiene una función como metabolito en ratones y E. coli
- La galactosa es menos estable que la glucosa y con frecuencia se produce una conversión rápida
- La galactosa también puede incorporarse a los glucoconjugados
Aplicaciones
- El metabolismo de la galactosa puede ser relevante para el estudio del envejecimiento, la inflamación y los trastornos metabólicos
- Se ha diseñado para una gran variedad de aplicaciones, desde ensayos metabólicos in vitro hasta HPLC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | D(+)-Galactose |
Punto de fusión | 165.0°C to 168.0°C |
Color | Blanco |
Densidad | 6.2 |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99+% |
Cantidad | 1 kg |
Beilstein | 31, 295 |
Índice Merck | 15, 4365 |
Condición de rotación específica | + 79.75 (20.00°C c=10,H2O,NH3) |