Learn More
D-(+)-Dextrosa, anhidra, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 lb.
25 lb.
100 lb.
Envase:
Frasco de plástico
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | D-(+)-Dextrose |
Punto de fusión | 147°C to 153°C |
Envase | Frasco de plástico |
Fórmula lineal | CH2OH(CHOH)4CHO |
Cantidad | 5 lb. |
Beilstein | 1281608 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 180.16 |
Forma física | Polvo cristalino |