Learn More
Alfa Aesar™ D-Aspartic acid 4-tert-butyl ester, 98%
Marca:  Alfa Aesar™ H63795.06
Detalles adicionales : CAS : 64960-75-4 Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15490679
  • 76.80€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 03-07-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
64960-75-4
189.211
MXWMFBYWXMXRPD-RXMQYKEDSA-N
7018828
CC(C)(C)OC(=O)CC(C(=O)O)N
C8H15NO4
MFCD00077101
h-d-asp otbu-oh, d-aspartic acid 4-tert-butyl ester, r-2-amino-4-tert-butoxy-4-oxobutanoic acid, 2r-2-amino-4-tert-butoxy-4-oxobutanoic acid, d-aspartic acid beta-tert-butyl ester, d-aspartic acid 4-1,1-dimethylethyl ester, 2r-2-amino-4-tert-butoxy-4-oxo-butanoic acid, 2r-2-amino-4-2-methylpropan-2-yl oxy-4-oxobutanoic acid, 2r-2-azanyl-4-2-methylpropan-2-yl oxy-4-oxidanylidene-butanoic acid
(2R)-2-amino-4-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]-4-oxobutanoic acid
Especificaciones
D-Aspartic acid 4-tert-butyl ester
C8H15NO4
h-d-asp otbu-oh, d-aspartic acid 4-tert-butyl ester, r-2-amino-4-tert-butoxy-4-oxobutanoic acid, 2r-2-amino-4-tert-butoxy-4-oxobutanoic acid, d-aspartic acid beta-tert-butyl ester, d-aspartic acid 4-1,1-dimethylethyl ester, 2r-2-amino-4-tert-butoxy-4-oxo-butanoic acid, 2r-2-amino-4-2-methylpropan-2-yl oxy-4-oxobutanoic acid, 2r-2-azanyl-4-2-methylpropan-2-yl oxy-4-oxidanylidene-butanoic acid
CC(C)(C)OC(=O)CC(C(=O)O)N
189.211
189.21
98%
64960-75-4
MFCD00077101
MXWMFBYWXMXRPD-RXMQYKEDSA-N
(2R)-2-amino-4-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]-4-oxobutanoic acid
7018828
Solid
5g
Videos
SDS Documentos