Learn More
Monohidrato de D-asparagina, 100,5 %, MP Biomedicals™
Catalog Number 11313979
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5794-24-1
C4H10N2O4
150.134
RBMGJIZCEWRQES-HSHFZTNMSA-N
d-asparagine monohydrate, d-asparagine hydrate, r-2,4-diamino-4-oxobutanoic acid hydrate, d-asparagine, monohydrate, d-asparaginemonohydrate, d---asparagine monohydrate, d-aspartic acid 4-amide, r---2-aminosuccinamic acid, d--asparagine monohydrate, r-2-aminosuccinic acid 4-amide
16211197
Ácido (2R)-2,4-diamino-4-oxobutanoico; hidrato
C(C(C(=O)O)N)C(=O)N.O
5794-24-1
C4H10N2O4
150.134
RBMGJIZCEWRQES-HSHFZTNMSA-N
d-asparagine monohydrate, d-asparagine hydrate, r-2,4-diamino-4-oxobutanoic acid hydrate, d-asparagine, monohydrate, d-asparaginemonohydrate, d---asparagine monohydrate, d-aspartic acid 4-amide, r---2-aminosuccinamic acid, d--asparagine monohydrate, r-2-aminosuccinic acid 4-amide
16211197
Ácido (2R)-2,4-diamino-4-oxobutanoico; hidrato
C(C(C(=O)O)N)C(=O)N.O
Nombre del producto químico o material D-Asparagine monhydrate
Intervalo de porcentaje de ensayo 1.005
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.1
Cantidad 1 kg
Forma física cristalino/a/s