Learn More
[D-Arg1, D-Phe5, D-Trp7,9, Leu11] Substance P, Alfa Aesar™
For cellular and molecular biology applications
Marca:  Alfa Aesar J66988.#0
Detalles adicionales : Peso : 0.00005kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15450687
  • 214.00€ / 5 miligramos
Fecha de envío estimada
del proveedor 22-05-2019
Añadir a la cesta
Especificación
Especificación
1516.85
5mg
D-Arg-Pro-Lys-Pro-D-Phe-Gln-D-Trp-Phe-D-Trp-Leu-Leu-NH2
-30° to -10°C
[D-Arg1, D-Phe5, D-Trp7,9, Leu11] Substance P
HPLC
Solid
RUO
Antagonist D
Videos
SDS
For Research Use Only