Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-alanina, 99 %
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Descripción
D-Alanine is essential for the biosynthesis of peptidoglycan crosslinking sub-units that are used for bacterial cell walls.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La D-alanina es esencial para la biosíntesis de las subunidades entrecruzadoras de peptidoglicanos que se utilizan para las paredes celulares bacterianas.
Solubilidad
Soluble en agua (155 mg/ml a 20 °C), etanol (ligeramente) y piridina (ligeramente). Insoluble en éter y acetona.
Notas
Almacenar en condiciones frescas y secas, en recipientes bien sellados. Agentes muy oxidantes.
La D-alanina es esencial para la biosíntesis de las subunidades entrecruzadoras de peptidoglicanos que se utilizan para las paredes celulares bacterianas.
Solubilidad
Soluble en agua (155 mg/ml a 20 °C), etanol (ligeramente) y piridina (ligeramente). Insoluble en éter y acetona.
Notas
Almacenar en condiciones frescas y secas, en recipientes bien sellados. Agentes muy oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | D-Alanine |
Punto de fusión | ∼295°C (decomposition) |
Beilstein | 1720249 |
Índice Merck | 14,204 |
Información de solubilidad | Soluble in water (155mg/ml at 20°C),ethanol (slightly),and pyridine (slightly). Insoluble in ether,and acetone. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 89.09 |
Porcentaje de pureza | 99% |
Cantidad | 5 g |
Rotación óptica | −14° (c=5 in 5N HCl) |