Learn More
Clorhidrato de D-alaninamida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7055049
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
71810-97-4
C3H9ClN2O
124.568
MFCD00039093
FIAINKIUSZGVGX-HSHFZTNMSA-N
r-2-aminopropanamide hydrochloride, d-alaninamide hydrochloride, 2r-2-aminopropanamide hydrochloride, h-d-ala-nh2.hcl, d-alanine amide hydrochloride, propanamide, 2-amino-, monohydrochloride, 2r, souhmxhaa fjax@, pubchem12667, h-d-ala-nh2 hcl, d-ala-nh2 hcl
2775814
(2R)-2-aminopropanamida;clorhidrato
CC(C(=O)N)N.Cl
71810-97-4
C3H9ClN2O
124.568
MFCD00039093
FIAINKIUSZGVGX-HSHFZTNMSA-N
r-2-aminopropanamide hydrochloride, d-alaninamide hydrochloride, 2r-2-aminopropanamide hydrochloride, h-d-ala-nh2.hcl, d-alanine amide hydrochloride, propanamide, 2-amino-, monohydrochloride, 2r, souhmxhaa fjax@, pubchem12667, h-d-ala-nh2 hcl, d-ala-nh2 hcl
2775814
(2R)-2-aminopropanamida;clorhidrato
CC(C(=O)N)N.Cl
D-Alaninamide hydrochloride is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorhidrato de D-alaninamida es una importante materia prima e intermediario que se utilizan en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos y los agroquímicos.
Solubilidad
Soluble en 1 % de ácido acético y agua.
Notas
Almacenar en lugar fresco y seco, en un recipiente cerrado herméticamente. Utilizar con ventilación adecuada. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material D-Alaninamide hydrochloride
Color Blanco
Información de solubilidad Soluble in 1% acetic acid and water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.57
Porcentaje de pureza 98%
Cantidad 1 g
Forma física Polvo