Learn More
Cloruro de D(+)-10-canforsulfonilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-82146
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
21286-54-4
C10H15ClO3S
250.74
MFCD00064156
BGABKEVTHIJBIW-GMSGAONNSA-N
d +-10-camphorsulfonyl chloride, 1s,4r-7,7-dimethyl-2-oxobicyclo 2.2.1 heptan-1-yl methanesulfonyl chloride, 1s-+-camphor-10-sulfonyl chloride, d-2-oxobornane-10-sulphonyl chloride, 1s-+-10-camphorsulfonyl chloride, d-+-10-camphorsulfonyl chloride, camphor-10-sulfonyl chloride, +-camphor-10-sulfonyl chloride, +-camphor-10-sulfonic acid chloride
88856
Cloruro de [(1R,4S)-7,7-dimetil-3-oxo-4-biciclo[2.2.1]heptanil]metanosulfonilo
CC1(C2CCC1(C(=O)C2)CS(=O)(=O)Cl)C
21286-54-4
C10H15ClO3S
250.74
MFCD00064156
BGABKEVTHIJBIW-GMSGAONNSA-N
d +-10-camphorsulfonyl chloride, 1s,4r-7,7-dimethyl-2-oxobicyclo 2.2.1 heptan-1-yl methanesulfonyl chloride, 1s-+-camphor-10-sulfonyl chloride, d-2-oxobornane-10-sulphonyl chloride, 1s-+-10-camphorsulfonyl chloride, d-+-10-camphorsulfonyl chloride, camphor-10-sulfonyl chloride, +-camphor-10-sulfonyl chloride, +-camphor-10-sulfonic acid chloride
88856
Cloruro de [(1R,4S)-7,7-dimetil-3-oxo-4-biciclo[2.2.1]heptanil]metanosulfonilo
CC1(C2CCC1(C(=O)C2)CS(=O)(=O)Cl)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material D(+)-10-Camphorsulfonyl chloride
Nombre de nota 97%
Punto de fusión 63.0°C to 68.0°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (ex Cl) (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Beilstein 11, 316
Fieser 01,109; 15,68
Rotación específica + 33.00
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.74
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • D(+)-10-Camphorsulfonyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.