Learn More
Ácido de D(+)-10-Canforsulfónico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-82134
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
3144-16-9
C10H15O4S
231.29
MFCD00064157,MFCD00074827
MIOPJNTWMNEORI-XVKPBYJWSA-M
1s,4r-7,7-dimethyl-2-oxobicyclo 2.2.1 heptan-1-yl methanesulfonic acid, d-camphorsulfonic acid, r-camphorsulfonic acid, unii-9tlz01s15l, d-+-10-camphorsulfonic acid, d-+-camphor-10-sulfonic acid, dl-10-camphorsulfonic acid, camphor-10-sulfonic acid, camphersulfosaeure german, d-camphor-10-sulfonic acid
65617
CHEBI:55403
Ácido[(1R,4S)-7,7-dimetil-3-oxo-4-biciclo[2.2.1]heptanil]metanosulfónico
CC1(C)[C@H]2CC[C@]1(CS([O-])(=O)=O)C(=O)C2
3144-16-9
C10H15O4S
231.29
MFCD00064157,MFCD00074827
MIOPJNTWMNEORI-XVKPBYJWSA-M
1s,4r-7,7-dimethyl-2-oxobicyclo 2.2.1 heptan-1-yl methanesulfonic acid, d-camphorsulfonic acid, r-camphorsulfonic acid, unii-9tlz01s15l, d-+-10-camphorsulfonic acid, d-+-camphor-10-sulfonic acid, dl-10-camphorsulfonic acid, camphor-10-sulfonic acid, camphersulfosaeure german, d-camphor-10-sulfonic acid
65617
CHEBI:55403
Ácido[(1R,4S)-7,7-dimetil-3-oxo-4-biciclo[2.2.1]heptanil]metanosulfónico
CC1(C)[C@H]2CC[C@]1(CS([O-])(=O)=O)C(=O)C2
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material D(+)-10-Camphorsulfonic acid
Nombre de nota 99%
Punto de fusión >190.0°C
Color Blanco
Pérdida por secado 2% max. (1 g, 105°C, 5 hrs)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de plástico
Cantidad 100 g
Beilstein 11,IV,642
Fieser 01,108; 02,58; 04,68; 13,62; 14,71; 16,58
Índice Merck 15, 1736
Rotación específica + 22.00
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: slightly soluble in glacial acetic acid,slightly soluble in ethyl acetate,practically insoluble in ether,very soluble in ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.3
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • D(+)-10-Camphorsulfonic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.