Learn More
Cytosine-β-D-arabinofuranoside Hydrochloride, Fisher BioReagents
Marca:  Fisher Bioreagents BP2512-10
Detalles adicionales : CAS : 69-74-9 Peso : 0.06000kg
Cantidad. 10g
Envase Amber Glass
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10398274
  • 683.09€ / 10 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 21-11-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Cytosine-β-D-Arabinofuranoside Hydrochloride inhibits incorporation of labeled thymidine into DNA.
Especificaciones
69-74-9
279.677
cytarabine hydrochloride
4-amino-1-[(2S,3R,4S,5S)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2-one;hydrochloride
C9H14ClN3O5
KCURWTAZOZXKSJ-JCEIVDPDSA-N
134129637
C1=CN(C(=O)N=C1N)C2C(C(C(O2)CO)O)O.Cl
Especificaciones
Cytosine-β-D-Arabinofuranoside Hydrochloride
Amber Glass
197°C
69-74-9
cytarabine hydrochloride
C1=CN(C(=O)N=C1N)C2C(C(C(O2)CO)O)O.Cl
279.677
279.7
Pass Test
White
10g
C9H14ClN3O5
KCURWTAZOZXKSJ-JCEIVDPDSA-N
4-amino-1-[(2S,3R,4S,5S)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2-one;hydrochloride
134129637
Powder/Solid
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Cytosine beta-D-arabinofuranoside hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
SDS Documentos