Learn More
Clorhidrato de citosina-β-D-arabinofuranósido, Fisher BioReagents
Catalog Number p-25274
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
5 g
Envase:
Amber Glass
Vidrio ámbar
69-74-9
C9H14ClN3O5
279.68
MFCD00012839
KCURWTAZOZXKSJ-JBMRGDGGSA-N
cytarabine hydrochloride
134129637
4-amino-1-[(2S,3R,4S,5S)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2-one;hydrochloride
Cl.NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
69-74-9
C9H14ClN3O5
279.68
MFCD00012839
KCURWTAZOZXKSJ-JBMRGDGGSA-N
cytarabine hydrochloride
134129637
4-amino-1-[(2S,3R,4S,5S)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2-one;hydrochloride
Cl.NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
Cytosine-β-D-Arabinofuranoside Hydrochloride inhibits incorporation of labeled thymidine into DNA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Cytosine-β-D-Arabinofuranoside Hydrochloride
Punto de fusión 197°C
Color White
Envase Amber Glass
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 279.7
Forma física Powder or Solid
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cytosine beta-D-arabinofuranoside hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.