Learn More
Clorhidrato de citosina β-D-arabinofuranosido, 99 %, cristalino, ACROS Organics™
Catalog Number 10021704
Click to view available options
5 g; frasco de vidrio
Nombre del producto químico o material Cytosine β-D-arabinofuranoside hydrochloride
CAS 69-74-9
Color Blanco
Punto de fusión 197.0°C to 198.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Espectro infrarrojo Authentic
Fórmula molecular C9H14ClN3O5
Número MDL MFCD00012839
Envase Frasco de vidrio
Índice Merck 10, 2778
Sinónimo cytarabine hydrochloride
Cantidad 5g
Clave InChI KCURWTAZOZXKSJ-JBMRGDGGSA-N
SMILES [H+].[Cl-].NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
Nombre IUPAC 4-amino-1-[(2S,3R,4S,5S)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)oxolano-2-il]pirimidina-2-ona; clorhidrato
Rotación específica +127° to +133° (20°C, 589nm) ((c=0.7, H2O))
Peso molecular (g/mol) 279.68
PubChem CID 134129637
Formula Weight (peso de la fórmula) 279.67
Forma física Polvo cristalino, Crystalline Powder
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cytosine beta-D-arabinofuranoside hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RMF: para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores.