Learn More
Cytokeratin, Acidic Rabbit, Clone: KRTL/1577R, enQuireBio™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio RBM21-1577-P1
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16059261
  • 420.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío
19-03-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
Cytokeratin, Acidic
Cytoplasmic
200μg/mL
10mM PBS with or without 0.05% BSA and 0.05% azide.
KRT77
Recombinant human KRT77 protein fragment
56.5kDa (CK10); 50kDa (CK14); 50kDa (CK15); 48kDa (CK16); 40kDa (CK19)
Protein A/G Purified
RUO
Primary
374454
Immunohistochemistry
KRTL/1577R
Unconjugated
XP_011536590
Rabbit
IgG kappa
Skin, Squamous cell carcinoma (SCC)
100 μg
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.