Learn More
Cytokeratin, Acidic Rabbit, Clone: KRTL/1577R, enQuireBio™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio RBM21-1577-P0
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16049261
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
Cytokeratin, Acidic
Cytoplasmic
KRTL/1577R
Unconjugated
XP_011536590
Rabbit
56.5kDa (CK10); 50kDa (CK14); 50kDa (CK15); 48kDa (CK16); 40kDa (CK19)
Protein A/G Purified
RUO
374454
IgG κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with or without 0.05% BSA and 0.05% azide.
KRT77
Recombinant human KRT77 protein fragment
Skin, Squamous cell carcinoma (SCC)
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.