missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytokeratin, Acidic Rabbit, Clone: KRTL/1577R, enQuireBio™

Rabbit Monoclonal Antibody

220.00€ - 610.00€

Especificaciones

Antígeno Cytokeratin, Acidic
Clon KRTL/1577R
Concentración 200μg/mL
Aplicaciones Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Ver más especificaciones

Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16049261
Ver documentos Detalles de la promoción
EnquireBio
RBM21-1577-P0
20 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16059261
Ver documentos Detalles de la promoción
EnquireBio
RBM21-1577-P1
100 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16069261
Ver documentos Detalles de la promoción
EnquireBio
RBM21-1577-P2
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

Cytokeratin, Acidic
200μg/mL
Monoclonal
Rabbit
10mM PBS with or without 0.05% BSA and 0.05% azide.
374454
Recombinant human KRT77 protein fragment
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
56.5kDa (CK10); 50kDa (CK14); 50kDa (CK15); 48kDa (CK16); 40kDa (CK19)
KRTL/1577R
Immunohistochemistry
Unconjugated
RUO
XP_011536590
KRT77
IgG κ
Protein A/G Purified
Cytoplasmic
Skin, Squamous cell carcinoma (SCC)
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications