missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytokeratin 8/18 Mouse, Clone: KRT8.18/1346, enQuireBio™

Mouse Monoclonal Antibody

Marca:  EnquireBio MSM27-1346-P2

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15931408

Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.


Especificaciones

Especificaciones

Cytokeratin 8/18
Cytoplasmic
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
Cytoskeleton preparation from HeLa cells
MCF-7 or A431 cells. Skin, Colon, lung or breast carcinoma
200 μg
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Monoclonal
Immunohistochemistry
KRT8.18/1346
Unconjugated
Mouse
IgG1 kappa
Protein A/G Purified
RUO
Primary
Videos
Documentos