Learn More
Cytokeratin 8/18 Mouse, Clone: KRT8.18/1346, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio MSM27-1346-P1
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15921408
  • 510.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
Cytokeratin 8/18
Cytoplasmic
KRT8.18/1346
Unconjugated
Mouse
MCF-7 or A431 cells. Skin, Colon, lung or breast carcinoma
100 μg
Primary
IgG1 κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
Cytoskeleton preparation from HeLa cells
Protein A/G Purified
RUO
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.