Learn More
Cytokeratin 8/18 Mouse, Clone: KRT8.18/1346, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 510.00€
Especificaciones
Antígeno Cytokeratin 8/18
Clon KRT8.18/1346
Concentración 200μg/mL
Aplicaciones Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15921408
Ver documentos Detalles de la promoción
EnquireBio
MSM27-1346-P1
100 μg
510.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
para ver el stock
15911408
Ver documentos Detalles de la promoción
EnquireBio
MSM27-1346-P0
20 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
Cytokeratin 8/18
200μg/mL
Monoclonal
Mouse
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
IgG1 κ
Protein A/G Purified
Cytoplasmic
KRT8.18/1346
Immunohistochemistry
Unconjugated
RUO
Cytoskeleton preparation from HeLa cells
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
MCF-7 or A431 cells. Skin, Colon, lung or breast carcinoma