missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytokeratin 7 Rabbit, Clone: KRT7/1499R, enQuireBio™

Rabbit Monoclonal Antibody

Marca:  EnquireBio 3855-RBM9-P2

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15930338

  • 591.00€ / 200 microgramos


Fecha estimada de envío
17-10-2019
Añadir a la cesta

Especificaciones

Especificaciones

Cytokeratin 7
Cytoplasmic
200μg/mL
10mM PBS with or without 0.05% BSA and 0.05% azide.
KRT7
Recombinant full-length human KRT7 protein
55kDa
Protein A/G Purified
RUO
Primary
3855
Immunohistochemistry
KRT7/1499R
Unconjugated
NP_011536627
Rabbit
IgG kappa
HeLa cells. Carcinoma of ovary, lung, cervix, or breast
200 μg
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Monoclonal
Videos
Documentos