missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytokeratin 7 Mouse, Clone: rOV-TL12/30, enQuireBio™

Mouse Monoclonal Antibody

Marca:  EnquireBio 3855-MSM11-P2

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15930328

Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.


Especificaciones

Especificaciones

Cytokeratin 7
Cytoplasmic
200μg/mL
10mM PBS with or without 0.05% BSA and 0.05% azide.
KRT7
OTN 11, ovarian carcinoma cell line
55kDa
Protein A/G Purified
RUO
Primary
3855
Immunohistochemistry
rOV-TL12/30
Unconjugated
NP_011536627
Mouse
IgG1
HeLa cells. Carcinoma of ovary, lung, cervix, or breast
200 μg
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Monoclonal
Videos
Documentos