missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cytokeratin 7 Mouse, Clone: rOV-TL12/30, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 510.00€
Especificaciones
Antígeno | Cytokeratin 7 |
---|---|
Clon | rOV-TL12/30 |
Concentración | 200μg/mL |
Aplicaciones | Immunohistochemistry |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15920328
|
EnquireBio
3855-MSM11-P1 |
100 μg |
510.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15910328
|
EnquireBio
3855-MSM11-P0 |
20 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
Cytokeratin 7 | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10mM PBS with or without 0.05% BSA and 0.05% azide. | |
3855 | |
OTN 11, ovarian carcinoma cell line | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
55kDa |
rOV-TL12/30 | |
Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
RUO | |
NP_011536627 | |
KRT7 | |
IgG1 | |
Protein A/G Purified | |
Cytoplasmic | |
HeLa cells. Carcinoma of ovary, lung, cervix, or breast |