Learn More
Cytokeratin 7 Mouse, Clone: rOV-TL12/30, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio 3855-MSM11-P0
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15910328
  • 199.00€ / 20 microgramos
Fecha estimada de envío
08-09-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
Cytokeratin 7
Cytoplasmic
200μg/mL
10mM PBS with or without 0.05% BSA and 0.05% azide.
KRT7
OTN 11, ovarian carcinoma cell line
55kDa
Protein A/G Purified
RUO
Primary
3855
Immunohistochemistry
rOV-TL12/30
Unconjugated
NP_011536627
Mouse
IgG1
HeLa cells. Carcinoma of ovary, lung, cervix, or breast
20 μg
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.