Learn More
Epredia™ Lab Vision™ Cytokeratin 5/6 Ab-2, Mouse Monoclonal Antibody
Obtain accurate, reproducible results in immunohistochemistry experiments with Epredia™ Cytokeratin 5/6 Ab-2, Mouse Monoclonal Antibody.
209.00€ - 975.00€
Especificaciones
Antígeno Cytokeratin 5/6 Ab-2
Clon D5/16 B4
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca Formulario Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Formulario Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
12670197
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia™
MS-1814-S0
Concentrated 100 μL
209.00€
100 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
12660197
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia™
MS-1814-S1
Concentrated 500 μL
870.00€
500 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
12650197
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia™
MS-1814-S
Concentrated 1 mL
975.00€
1 ml
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
12630197
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia™
MS-1814-R7
Prediluted 7 mL
550.00€
7 ml
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
12640197
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia™
MS-1814-RQ
Ready-to-Use 12 mL
735.00€
12 ml
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Twenty human keratins are divided into acidic (pI <5.7) and basic (pI >6.0) subfamilies. Members of the acidic and basic subfamilies are found together in pairs. The composition of keratin pairs varies with the epithelial cell type, stage of differentiation, cellular growth environment, and disease state. Many studies have shown the usefulness of keratins as markers in cancer research and tumor identification.
Host Species: Mouse
Clone: D5/16 B4
Isotype: IgG1/κ
Species Reactivity: Human. Others not known.
Epitope: Not determined
Immunogen: Isolated cytokeratin 5
Molecular Weight: 58 kDa (Cytokeratin 5), 56 kDa (Cytokeratin 6)
Positive Control: Mesothelioma, Squamous Cell Ca
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
Cytokeratin 5/6 Ab-2
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
IVD
Isolated cytokeratin 5
D5/16 B4
Monoclonal
Mouse
Cytoskeletal Protein