missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cytokeratin 20 (KRT20) (Colorectal Epithelial Marker) Mouse, Clone: KRT20/1992, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: EnquireBio 54474-MSM2-P0
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Cytokeratin 20 (KRT20) (Colorectal Epithelial Marker) | |
Cytoplasmic | |
KRT20/1992 | |
Unconjugated | |
Mouse | |
46kDa | |
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate. | |
RUO | |
54474 | |
IgG2b κ |
Western Blot, Immunohistochemistry | |
Monoclonal | |
200μg/mL | |
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide. | |
Recombinant human KRT20 protein fragment (apprx. aa 196-323) | |
T84 or HT29 cells. Colon. | |
20 μg | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Cytokeratin 20 (KRT20) (Colorectal Epithelial Marker) Mouse, Clone: KRT20/1992, enQuireBio™ > 20 μg
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido