Learn More
Cytokeratin 15 Mouse, Clone: LHK15, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio 3866-MSM1-P1
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15930368
  • 430.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío
27-03-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
Cytokeratin 15
Cytoplasmic
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
KRT15
A 17 amino acids synthetic peptide from the C- terminal of Human Cytokeratin 15
52kDa
Protein A/G Purified
RUO
Primary
3866
Immunohistochemistry
LHK15
Unconjugated
NP_016880103
Mouse
IgG2a kappa
A431 cells. Skin or Colon
100 μg
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.