Learn More
Citisina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15550594
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
485-35-8
C11H14N2O
190.24
ANJTVLIZGCUXLD-DTWKUNHWSA-N
cytisine, baptitoxine, sophorine, --cytisine, laburnin, baptitoxin, tabex, cytiton, cytitone, ulexine
10235
CHEBI:4055
C1C2CNCC1C3=CC=CC(=O)N3C2
485-35-8
C11H14N2O
190.24
ANJTVLIZGCUXLD-DTWKUNHWSA-N
cytisine, baptitoxine, sophorine, --cytisine, laburnin, baptitoxin, tabex, cytiton, cytitone, ulexine
10235
CHEBI:4055
C1C2CNCC1C3=CC=CC(=O)N3C2
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Cytisine
Punto de fusión 154.0°C to 156.0°C
Punto de ebullición 218°C (3.0 hPa)
Pérdida por secado 5% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: 493g/L (16°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.24
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Cytisine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.