Learn More
Thermo Scientific Chemicals Citidina, +99 %
Catalog Number p-97816
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
65-46-3
C9H13N3O5
243.22
MFCD00006545
UHDGCWIWMRVCDJ-UHFFFAOYNA-N
cytidine, cytosine riboside, 1-beta-d-ribofuranosylcytosine, 1beta-ribofuranosylcytosine, 4-amino-1-beta-d-ribofuranosyl-2 1h-pyrimidinone, beta-d-ribofuranoside, cytosine-1, 1-beta-ribofuranosylcytosine, cytidin, zytidin, 4-amino-1beta-d-ribofuranosyl-2 1h-pyrimidinone
6175
CHEBI:17562
4-amino-1-[3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-1,2-dihydropyrimidin-2-one
NC1=NC(=O)N(C=C1)C1OC(CO)C(O)C1O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
65-46-3
C9H13N3O5
243.22
MFCD00006545
UHDGCWIWMRVCDJ-UHFFFAOYNA-N
cytidine, cytosine riboside, 1-beta-d-ribofuranosylcytosine, 1beta-ribofuranosylcytosine, 4-amino-1-beta-d-ribofuranosyl-2 1h-pyrimidinone, beta-d-ribofuranoside, cytosine-1, 1-beta-ribofuranosylcytosine, cytidin, zytidin, 4-amino-1beta-d-ribofuranosyl-2 1h-pyrimidinone
6175
CHEBI:17562
4-amino-1-[3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-1,2-dihydropyrimidin-2-one
NC1=NC(=O)N(C=C1)C1OC(CO)C(O)C1O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Cytidine
Nombre de nota 99.5%
Absorbancia 0.43 to 0.47 (A250/A260), 2.05 to 2.15 (A280/A260)
Punto de fusión 210.0°C to 217.0°C
Color Blanco
Pérdida por secado 0.5% max. (105°C, 5 hrs)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 10 g
Beilstein 31,24
Índice Merck 15,2783
Rotación específica + 31.50
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in acids and alkalies,insoluble in organic solvents
Espectrofotometría 98 to 102% (lambda max. 280nm,pH 1) molar absorptivity 13000+/-2%,on dry basis
Transmitancia 98% min. (c=1, H2O, 430nm) 1cm cell
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.22
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo cristalino