Learn More
Epredia™ Cystic Fibrosis Transmembrane Regulator (CFTR) Ab-3 Mouse Monoclonal Antibody, 200μg/mL, BSA and azide
Ensure accurate, reproducible results in immunofluorescence and immunoprecipitation experiments.
164.00€ - 719.10€
Especificaciones
Antígeno Cystic Fibrosis Transmembrane Regulator (CFTR) Ab-3
Clon L12B4
Aplicaciones Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Clasificación Monoclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca Concentración Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Concentración Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
12659366
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia™
MS-1248-P0
200μg/mL 100 μL
164.00€
100 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
12669366
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia™
MS-1248-P1
200μg/mL 500 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12649366
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia™
MS-1248-P
200μg/mL 1 mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12679366
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia™
MS-1248-P1ABX
1mg/mL 100 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12689366
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia™
MS-1248-PABX
1mg/mL 200 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
CFTR (cystic fibrosis transmembrane conductance regulator) is composed of two membrane-spanning domains (MSD), two nucleotide-binding domains (NBD), and an R domain. It is structurally similar to multidrug resistance (Mdr1) protein and both are members of the superfamily of ATP-binding cassette (ABC) transporters, also known as traffic ATPases, which are implicated in the movement of various substrates. The CFTR protein is a small conductance adenosine 3',5'-cyclic monophosphate (cAMP)-activated chloride ion channel found in the apical membranes of epithelia within the pancreas, airway, intestine, bile duct, sweat gland, and male genital ducts. CFTR is a valuable marker of human pancreatic duct cell development and differentiation.
Host Species: Mouse
Clone: L12B4
Isotype: IgG1
Species Reactivity: Human, Mouse and Rat. Others not known.
Epitope: aa 386-412
Immunogen: Recombinant protein encoding NBF1 domain of human CFTR
Molecular Weight: 165-170 kDa
Positive Control: Pancreas
Cellular Localization: Membrane
Recommended for:
  • Western Blotting (Not verified)
  • Immunofluorescence
  • Immunoprecipitation
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Especificaciones
Especificaciones
Cystic Fibrosis Transmembrane Regulator (CFTR) Ab-3
Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Unconjugated
Mouse
Human, Mouse, Rat
IgG1
L12B4
Monoclonal
Concentrated
RUO
Recombinant protein encoding NBF1 domain of human CFTR