Learn More
Cystatin F Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
121.38€ - 325.38€
Especificaciones
Antígeno Cystatin F
Concentración 0.13 mg/mL
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16819573
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
12073-1-AP-20UL
20 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16809573
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
12073-1-AP-150UL
150 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
The cystatin superfamily encompasses proteins that contain multiple cystatin-like sequences. Some of the members are active cysteine protease inhibitors, while others have lost or perhaps never acquired this inhibitory activity. There are three inhibitory families in the superfamily, including the type 1 cystatins (stefins), type 2 cystatins and the kininogens. The type 2 cystatin proteins are a class of cysteine proteinase inhibitors found in a variety of human fluids and secretions. This gene encodes a glycosylated cysteine protease inhibitor with a putative role in immune regulation through inhibition of a unique target in the hematopoietic system. Expression of the protein has been observed in various human cancer cell lines established from maligt tumors.
Especificaciones
Especificaciones
Cystatin F
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse
O76096, O89098
13011, 8530
Cystatin F Fusion Protein Ag2697
Primary
-20°C
CST7
0.13 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
CMAP, CST7, Cystatin 7, Cystatin F, cystatin F (leukocystatin), Leukocystatin
CST7
IgG
Antigen Affinity Chromatography