Learn More
Diclorhidrato de cistamina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Descripción
Cystamine dihydrochloride acts as an anti-infective agent, which is used in the treatment of urinary tract infections. It is also used as a radiation-protective agent that interferes with sulfhydryl enzymes. Further, it serves as a heparin antagonist and sulfhydryl modifying reagent. In addition to this, it is used as an inhibitor of TGase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El diclorhidrato de cistamina actúa como agente antiinfeccioso utilizado en el tratamiento de infecciones del tracto urinario. También se utiliza como agente protector contra la irradiación que interfiere con las enzimas sulfhidrílicas. Además, sirve como antagonista de la heparina y reactivo de modificación del sulfhidrilo. Asimismo, se utiliza como inhibidor de las TGasa.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
El diclorhidrato de cistamina actúa como agente antiinfeccioso utilizado en el tratamiento de infecciones del tracto urinario. También se utiliza como agente protector contra la irradiación que interfiere con las enzimas sulfhidrílicas. Además, sirve como antagonista de la heparina y reactivo de modificación del sulfhidrilo. Asimismo, se utiliza como inhibidor de las TGasa.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Cystamine dihydrochloride |
Punto de fusión | 217°C to 220°C |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98+% |
Fórmula lineal | (H2NCH2CH2S)2·2HCl |
Cantidad | 25 g |
Beilstein | 3616850 |
Sensibilidad | Hygroscopic |
Índice Merck | 14,2776 |
Información de solubilidad | Soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 225.2 |