Learn More
Diclorhidrato de cistamina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7026711
24.93 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
56-17-7
C4H14Cl2N2S2
225.19
MFCD00012905
YUFRRMZSSPQMOS-UHFFFAOYSA-N
cystamine dihydrochloride, cystamin dihydrochloride, ethanamine, 2,2'-dithiobis-, dihydrochloride, usaf cb-34, 2,2'-disulfanediyldiethanamine dihydrochloride, 2-aminoethyl disulfide dihydrochloride, bis 2-aminoethyl disulfide dihydrochloride, cystamine 2hcl, 2,2'-dithiodi ethylammonium dichloride, decarboxycystine dihydrochloride
5941
2-(2-aminoetildisulfanil)etanamina; diclorhidrato
C(CSSCCN)N.Cl.Cl
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
56-17-7
C4H14Cl2N2S2
225.19
MFCD00012905
YUFRRMZSSPQMOS-UHFFFAOYSA-N
cystamine dihydrochloride, cystamin dihydrochloride, ethanamine, 2,2'-dithiobis-, dihydrochloride, usaf cb-34, 2,2'-disulfanediyldiethanamine dihydrochloride, 2-aminoethyl disulfide dihydrochloride, bis 2-aminoethyl disulfide dihydrochloride, cystamine 2hcl, 2,2'-dithiodi ethylammonium dichloride, decarboxycystine dihydrochloride
5941
2-(2-aminoetildisulfanil)etanamina; diclorhidrato
C(CSSCCN)N.Cl.Cl
Cystamine dihydrochloride acts as an anti-infective agent, which is used in the treatment of urinary tract infections. It is also used as a radiation-protective agent that interferes with sulfhydryl enzymes. Further, it serves as a heparin antagonist and sulfhydryl modifying reagent. In addition to this, it is used as an inhibitor of TGase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El diclorhidrato de cistamina actúa como agente antiinfeccioso utilizado en el tratamiento de infecciones del tracto urinario. También se utiliza como agente protector contra la irradiación que interfiere con las enzimas sulfhidrílicas. Además, sirve como antagonista de la heparina y reactivo de modificación del sulfhidrilo. Asimismo, se utiliza como inhibidor de las TGasa.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Cystamine dihydrochloride
Punto de fusión 217°C to 220°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Fórmula lineal (H2NCH2CH2S)2·2HCl
Cantidad 25 g
Beilstein 3616850
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,2776
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.2
Porcentaje de pureza ≥97%