Learn More
[Cys3,6, Tyr8, Pro10] Substance P, Alfa Aesar™
For cellular and molecular biology applications
Marca:  Alfa Aesar J66549.MA
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15457959
  • 488.00€ / 10 miligramos
Fecha de envío estimada
del proveedor 29-06-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
1295.56
10mg
Arg-Pro-Cys-Pro-Gln-Cys-Phe-Tyr-Gly-Pro-Met-NH2, (Disulfide bridge: Cys3-Cys6)
-30° to -10°C
Solid
HPLC
Solid
RUO
[Cys3,6, Tyr8, Pro10] Substance P
Videos
SDS Documentos
For Research Use Only