Learn More
Invitrogen™ Reactivo CYP2J2 BACULOSOMES™ Plus, humano
Reactivo CYP2J2 BACULOSOMES™ Plus, humano
Marca:  Invitrogen™ PV6139
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Código de producto. 15471204
  • 229.00€ / 0.50 nanomol
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Los reactivos de citocromo P450 BACULOSOMES™ Plus son microsomas preparados a partir de células de insectos infectadas con baculovirus recombinante que contienen un isoenzima CYP450 humano, así como citocromo P450 reductasa humana. Para esta isoenzima en particular (CYP2J2), también se incluye el citocromo b5 humano.
  • P450 isoenzima humana única para estudios detallados de metabolismo de fármacos
  • La actividad específica alta aumenta el rango dinámico y la sensibilidad
  • Sin metabolismo de fondo para resultados claros
    Isoenzima CYP450 humana sobreexpresada única
    Los reactivos de CYP450 BACULOSOMES™ Plus ofrecen una clara ventaja sobre los microsomas hepáticos humanos (HLM), ya que solo se expresa un isoenzima CYP450, previniendo así el metabolismo de otras CYP450 u otras clases de enzimas metabolizadoras de fármacos.
    Resultados de alta actividad con sensibilidad aumentada
    Las clasificaciones de compuestos basadas en los perfiles de metabolismo e inhibición observados con los reactivos CYP450 BACULOSOMES™ Plus son muy similares a los observados con HLM para la mayoría de los compuestos probados. Sin embargo, la actividad de los reactivos CYP450 BACULOSOMES™ Plus y las tasas metabólicas con la mayoría de los sustratos son significativamente más altas que las observadas con HLM. Esto da como resultado un amplio rango dinámico y una alta sensibilidad en ensayos que utilizan reactivos CYP450 BACULOSOMES™ Plus. El alto nivel de actividad y reproducibilidad del componente enzimático observado en la reacción con la mayoría de los sustratos de sonda hace que los reactivos CYP450 BACULOSOMES™ Plus sean adecuados para formatos de cribado de alto rendimiento.
    Alta relación señal/ruido
    No se ha detectado metabolismo de fondo por los CYP450 de insecto endógenos con ninguno de los sustratos de la sonda Vivid™ probados hasta ahora.
    Aplicaciones: identificación de isoenzimas, análisis DMPK, metabolismo específico de isoenzimas y detección de inhibición
    Para uso exclusivo en investigación. No diseñado para uso terapéutico o de diagnóstico en animales o humanos.
  • Especificaciones
    Especificaciones
    Reactivo CYP2J2 BACULOSOMES™ Plus, 0,5 nmol, líquido, concentración de 4,6 mg/ml, objetivo farmacoconvertible de citocromo P450, localización subcelular de microsomas, objetivo farmacoconvertible de citocromo P450, expresión de baculovirus, especie humana, utilizado para la viabilidad, proliferación y función celular, farmacéutica i biofarmacéutica
    Líquido
    0,5nmol
    Reactivo CYP2J2 BACULOSOMES™ Plus
    3.3mg/mL
    Viabilidad celular, proliferación y función, hepatocitos y modelos hepáticos, farmacéutica y biofarmacéutica, ensayos y análisis de proteínas, ensayos ADME/Tox basados en objetivos
    –80 °C
    0,5 nmol