Learn More
Invitrogen™ CYP2B6 BACULOSOMES™ Plus Reagent, rHuman
Reactivo CYP2B6 BACULOSOMES™ Plus, humano
Marca: Invitrogen™ P3028
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Los reactivos del citocromo CYP450 BACULOSOMES™ Plus son microsomas preparados a partir de células de insectos infectadas con baculovirus recombinante que contiene una isozima CYP450 humana y la citocromo-P450 reductasa humana. Para esta isozima en particular (CYP2B6) también se incluye el citocromo humano b5.Isozima CYP450 humana única sobreexpresada
Los reactivos CYP450 BACULOSOMES™ Plus ofrecen una clara ventaja sobre los microsomas hepáticos humanos (HLM), ya que solo se expresa una isozima CYP450. De esta forma, se evita el metabolismo de otras CYP450 u otras clases de enzimas metabolizadoras de fármacos.
Resultados de alta actividad en el aumento de sensibilidad
Las clasificaciones de compuestos basadas en el metabolismo y los perfiles de inhibición observados con los reactivos CYP450 BACULOSOMES™ Plus son muy similares a los observados con HLM para la mayoría de los compuestos probados. Sin embargo, la actividad de los reactivos CYP450 BACULOSOMES™ Plus y las tasas metabólicas con la mayoría de los sustratos son significativamente más altas que las observadas con HLM. Esto da como resultado un amplio rango dinámico y alta sensibilidad en ensayos que utilizan reactivos CYP450 BACULOSOMES™ Plus. El alto nivel de actividad y reproducibilidad del componente enzimático observado en la reacción con la mayoría de los sustratos de sonda hace que los reactivos CYP450 BACULOSOMES™ Plus sean adecuados para formatos de detección de alto rendimiento.
Alta relación señal/ruido
No se ha detectado metabolismo de fondo por el insecto endógeno CYP450s con cualquiera de los sustratos de la sonda Vivid™ probados hasta ahora.
Aplicaciones: identificación de isozima, análisis DMPK, metabolismo específico de isozima, y detección de inhibición
Para uso exclusivo en investigación. No diseñado para uso terapéutico o de diagnóstico en animales o humanos.
Especificaciones
BACULOSOMES™ | |
Microsoma bacteriano | |
Suspensión líquida | |
Toxicología y metabolismo de fármacos |
Almacenar en congelador ultrafrío (entre -68 y -85 °C). | |
0,5 nmol | |
Hielo seco |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.